Learn More
Texwipe™ Lingettes mélangées TechniCloth™ II
Code produit. 11595365 Tous les produits Texwipe Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
12 x 12 in (30,48 x 30,48 cm)
18 x 18 in (46 x 46 cm)
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
Conditionnement:
150 pièces
300 pièces
75 pièces
Code produit. 11595365
Marque: Texwipe™ TX1118
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour applications de classe ISO 6 et 7
  • Composé d’un mélange hydroentangle de 55 % de cellulose et de 45 % de polyester et traité avec une finition ultra-particulaire (ULP) exclusive ITW Texwipe
  • Réduit considérablement la production de particules
  • Finition ULP formulée pour résister à l’extraction dans des solvants couramment utilisés
Informations sur la commande
Poids de base : 68 g/m2.
Spécification
Type de produit Lingettes sèches TechniCloth™ II
Longueur (impériale) 18 in
Longueur (métrique) 46 cm
Largeur (impériale) 18 in
Largeur (métrique) 46 cm
Matériau Polyester Cellulose
Poids de base 67
Certifications/Conformité ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 et OHSAS 18001:1999
Dimensions (L x l) 18 x 18 in (46 x 46 cm)
À utiliser avec (application) Conçu pour les environnements critiques où une faible production de particules et un pouvoir absorbant élevé sont des considérations primordiales, excellent pour une utilisation dans les installations de fabrication de circuits intégrés, de cartes de circuits imprimés et de composants électroniques.