Learn More
Texwipe™ Lingettes en polypropylène présaturées Polysat™
Pour les applications de classes ISO 6 et 7
Marque: Texwipe™ TX3213
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : CAS : 67-63-0 Poids : 12.80000kg Transport : UN number : 3175 Chem class : 4.1 Pack group : II
Description
- Fabriqué à partir d’un substrat en polypropylène fondu-soufflé 100 % doux
- présaturée avec 70 % d’alcool isopropylique / 30 % de solution d’eau déionisée
- Faible génération de particules et faibles niveaux de solvants extractibles
Informations sur la commande
Disponible dans un emballage pratique dans un FlexPack refermable™ ou en conditionné en vrac dans un sac refermable facile à transporter.
Spécification
Lingettes pré-humidifiées PolySat™ | |
27,9 | |
22,8 cm | |
35 | |
11 x 9 in (28 x 23 cm) | |
1000/Carton | |
Stérile |
9 in | |
11 in | |
Polypropylène | |
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 et OHSAS 18001:1999 | |
Conçu pour le nettoyage des équipements et autres surfaces environnementales pendant et après le flux de production, convient pour essuyer l'extérieur des équipements de production dans des environnements contrôlés. | |
Alcool isopropylique à 70%, eau désionisée à 30%. |
Sécurité et traitement
- Dangers
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: propan-2-ol