Learn More
Texwipe™ Lingettes à lingettes en nylon MiracleWipe™
Pour les applications de classes ISO 5 et 6
Marque: Texwipe™ TX4004
Description
- La structure en nylon à double maille crée une grande surface qui saisit et retient la contamination, empêchant ainsi son transfert
- La lingette ultra-propre et très absorbante est sûre et statique, résistante à l’abrasion et démaillage
- Non pelucheux : les niveaux de particules sont extrêmement faibles
- Nettoyage et traitement dans un environnement de salle blanche de classe ISO 3 conformément à la norme Fed. aux 209E
Informations sur la commande
Poids de base : 170 g/m2.
Spécification
Lingettes Vectra™ QuanSat™ | |
10,2 cm | |
10,16 cm | |
170 | |
Double tricotage | |
Idéal pour le nettoyage des surfaces sensibles des masques optiques et des photomasques |
4 in | |
4 in | |
Nylon | |
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 et OHSAS 18001:1999 | |
4 x 4 in (10,16 x 10,16 cm) |