Learn More
Texwipe™ Lingettes à lingettes en nylon MiracleWipe™
Code produit. p-210337 Tous les produits Texwipe Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
4 x 4 in (10,16 x 10,16 cm)
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
Conditionnement:
150 pièces
600 pièces
Code produit. 15782406
Marque: Texwipe™ TX4004
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour les applications de classes ISO 5 et 6
  • La structure en nylon à double maille crée une grande surface qui saisit et retient la contamination, empêchant ainsi son transfert
  • La lingette ultra-propre et très absorbante est sûre et statique, résistante à l’abrasion et démaillage
  • Non pelucheux : les niveaux de particules sont extrêmement faibles
  • Nettoyage et traitement dans un environnement de salle blanche de classe ISO 3 conformément à la norme Fed. aux 209E
Informations sur la commande
Poids de base : 170 g/m2.
Spécification
Type de produit Lingettes Vectra™ QuanSat™
Longueur (impériale) 4 in
Longueur (métrique) 10,2 cm
Largeur (impériale) 4 in
Largeur (métrique) 10,16 cm
Matériau Nylon
Poids de base 170
Certifications/Conformité ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 et OHSAS 18001:1999
Structure Double tricotage
Dimensions (L x l) 4 x 4 in (10,16 x 10,16 cm)
À utiliser avec (application) Idéal pour le nettoyage des surfaces sensibles des masques optiques et des photomasques