Learn More
Texwipe™ Écouvillon Texwipe™ Low TOC Alpha™
Code produit. 12373775 Tous les produits Texwipe Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
127,5mm
162,3mm
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 12373775
Marque: Texwipe™ TX714K
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Assure des tolérances précises et constantes sans utiliser d’adhésifs pour des performances supérieures. Les écouvillons à faible teneur en COT Texwipe™ Alpha™ sont nettoyés au moyen d’un procédé exclusif pour assurer leur adéquation avec l’analyse du carbone organique total (COT) lors du protocole de validation du nettoyage.
Assure des tolérances précises et constantes sans utiliser d’adhésifs pour des performances supérieures.Les écouvillons à faible teneur en COT Texwipe™ Alpha™ sont nettoyés au moyen d’un procédé exclusif pour assurer leur adéquation avec l’analyse du carbone organique total (COT) lors du protocole de validation du nettoyage.
  • Certifié ; nettoyé à un niveau de COT < 50 μg/l qui garantit la cohérence dans la contribution de fond de l’écouvillon
  • Idéal pour une utilisation dans la validation du nettoyage des équipements utilisés pour la fabrication d’API, d’excipients et de médicaments
  • La tête en polyester double couche à double tricot offre d’excellents taux de récupération en piégeant les échantillons dans une structure en tricot sans adhérer à l’échantillon, ce qui permet une libération complète dans le diluant
  • La grande tête sur un manche rigide et détachable offre un support ferme pour l’échantillonnage de vastes zones et de surfaces planes et permet de placer la tête dans le flacon avec une manipulation et une contamination minimales
  • La poignée en polypropylène à 100 % garantit l’absence de contaminants supplémentaires et offre une excellente résistance aux produits chimiques
  • Aucune interférence de fond provenant d’autres contaminants
  • Autoclavables pour une utilisation dans des environnements et pour des processus stériles
Spécification
Description Échantillonnage
Structure Spatule à tête plate, long manche facile à saisir
Longueur (impériale) 1,01 in
À utiliser avec (application) Échantillonnage des surfaces pour une utilisation dans les protocoles de validation du nettoyage, nettoyage précis de zones difficiles à atteindre ou des petits espaces
Couleur de la poignée Vert clair
Type de produit Écouvillon à faible teneur en COT Alpha
Diamètre (métrique) de la poignée 5,2mm
Longueur (métrique) 127,5mm
Longueur (métrique) de la poignée 101,8mm
Largeur (impériale) de la tête 0,5 in
Largeur (métrique) de la tête 12,7 mm
Épaisseur (métrique) 4,2 mm
Longueur (métrique) de la pointe 25,7mm
Type d’adhésif Thermique
Matériau de la poignée Polypropylène
Matériau de la pointe Polyester maillé Alpha™