Learn More
Texwipe™ Écouvillons de série en polyester Alpha™
La tête en maille de polyester blanchi en salle blanche fournit un support neutre pour l’échantillon prélevé en raison de son degré élevé de propreté. Les écouvillons Texwipe™ Alpha™ sont largement recommandés pour l’échantillonnage de surface et les travaux de validation de nettoyage.
Marque: Texwipe™ TX754B
619.68 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Description
La tête en maille de polyester blanchi en salle blanche fournit un support neutre pour l’échantillon prélevé en raison de son degré élevé de propreté.Les écouvillons Texwipe™ Alpha™ sont largement recommandés pour l’échantillonnage de surface et les travaux de validation de nettoyage.
Pointes dotées de deux couches de polyester blanchi en salle blanche AlphaLite™ scellées à chaud sur des supports en PP.
- Les matériaux ultrapropres de la tête sont moulés avec précision de sorte que chaque écouvillon est fabriqué selon des tolérances strictes
- Sans adhésif afin d’éviter toute contamination
- Résistance supérieure à une large gamme de produits chimiques et de solvants
- Très faible taux de relargage de particules, ions et résidus non volatils
- Recommandés pour la validation du nettoyage
- Excellentes propriétés absorbantes et antiadhérentes
- Large éventail de configurations de pointes et de poignées
- Fabriqués à partir des matériaux les plus propres disponibles dans une salle blanche utilisant les derniers procédés et équipements de pointe
- Processus automatisé de haute précision garantissant des performances et une propreté constantes ainsi que des tailles uniformes. L’emballage sans silicone Bag-Within-A-Bag™ se compose d’un sachet extérieur scellé à chaud résistant aux solvants, qui protège les sachets intérieurs contenant les écouvillons. Chaque sachet extérieur est identifié individuellement par un code de lot pour une meilleure traçabilité et faciliter le contrôle qualité
Spécification
Écouvillon Mini Alpha™ | |
Nettoyage précis des taches présentes dans des rainures, rails, fentes et autres petits espaces, application et élimination de lubrifiants, d’adhésifs et d’autres solutions dans un environnement propre critique, utilisation avec des solvants (tels que l’IPA) | |
2,5mm | |
60 mm | |
3,0mm | |
3,5mm | |
Thermique | |
Polyester maillé Alpha™ |
Partie centrale à tête rigide, poignée compacte | |
Vert clair | |
69,5mm | |
Polyester | |
9,5mm | |
3,5mm | |
Polypropylène |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02
Jours
33Heures
15Minutes
30Secondes
28Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92 %