Learn More
Texwipe™ Cleanroom Polypropylene Buckets
108.00€
Spécification
Capacité (métrique) | 22 L |
---|---|
Matériau | Polypropylene |
Dimensions | 18 x 9.5 x 9.5 in. (45 x 24 x 24 cm) |
À utiliser avec (application) | Flat Mops |
Hauteur (impériale) | 9.5 in. |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17995231
|
Texwipe™
TX7061 |
Blue |
108.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17905241
|
Texwipe™
TX7062 |
Green |
108.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
22 L | |
18 x 9.5 x 9.5 in. (45 x 24 x 24 cm) | |
9.5 in. | |
18 in. | |
9.5 in. |
Polypropylene | |
Flat Mops | |
24 cm | |
45 cm | |
24 cm |