Learn More
Texwipe™ Cleanroom Polypropylene Buckets
Marque: Texwipe™ TX7062
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
22 L | |
Green | |
Flat Mops | |
24 cm | |
45 cm | |
24 cm |
Polypropylène | |
18 x 9.5 x 9.5 in. (45 x 24 x 24 cm) | |
9.5 in. | |
18 in. | |
9,5 in |