Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tétrazolium violet, 98+ % Code produit.: 11488616
Thermo Scientific Chemicals Tétrazolium violet, 98+ %
Code produit. 11488616
5 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Code produit. 11488616
Marque: Thermo Scientific Chemicals A16008.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1719-71-7
Formule moléculaire C23H17ClN4
Poids moléculaire (g/mol) 384.867
Numéro MDL MFCD00011875
Clé InChI RONADMZTCCPLEF-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetrazolium violet, violet tetrazolium, tetrazolium purple, tv, 2,5-diphenyl-3 1-naphthyl-2h-tetrazolium chloride, 2,5-diphenyl-3-1-naphthyl-2h-tetrazolium chloride, 2,5-diphenyl-3-alpha-naphthyl-2h-tetrazolium chloride, 2-naphthalen-1-yl-3,5-diphenyltetrazol-2-ium chloride, 2h-tetrazolium, 3-1-naphthyl-2,5-diphenyl-, chloride, tetrazolium violet atAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 74395
ChEBI CHEBI:75193
Nom IUPAC 2-naphtalène-1-yl-3,5-diphényltétrazol-2-ium ; chlorure
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NN([N+](=N2)C3=CC=CC4=CC=CC=C43)C5=CC=CC=C5.[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrazolium Violet
Point de fusion 247°C to 249°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 384.87
Pourcentage de pureté ≥98%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotG07Q02 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberA16008.06,A16008.03,A16008.14
Numéro de lot10111995 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberA16008.06,A16008.03,A16008.14
Numéro de lotW12F014 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberA16008.06,A16008.03,A16008.14
Numéro de lotC3564B Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberA16008.06,A16008.03,A16008.14
Numéro de lot10187551 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberA16008.06,A16008.03,A16008.14
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Tétrazolium violet, 98+ % >