Learn More
2,3,5-triphényltétrazolium, technique, Fisher Chemical™ Code produit.: 12615296
2,3,5-triphényltétrazolium, technique, Fisher Chemical™
Code produit. 12615296
10 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Code produit. 12615296
Marque: Fisher Chemical T/3700/45
Demander un format en vrac ou personnalisé
C19H15ClN4, numéro CAS-298-96-4, chlorure de 2,3,5-triphényltétrazolium, chlorure de triphényltétrazolium, chlorure de 2,3,5-triphényl-2h-tétrazolium, chlorure de tétrazolium, tétrazolium rouge, rouge tétrazolium, chlorure de tétrazolium, test urinaire, vitastain, 25 g, CHEBI:78019, blanc, 334,81 g/mol
C19H15ClN4, numéro CAS-298-96-4, chlorure de 2,3,5-triphényltétrazolium, chlorure de triphényltétrazolium, chlorure de 2,3,5-triphényl-2h-tétrazolium, chlorure de tétrazolium, tétrazolium rouge, rouge tétrazolium, chlorure de tétrazolium, test urinaire, vitastain, 25 g, CHEBI:78019, blanc, 334,81 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 298-96-4
Formule moléculaire C19H15ClN4
Poids moléculaire (g/mol) 334.81
Numéro MDL MFCD00011963
Clé InChI PKDBCJSWQUOKDO-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 2,3,5-triphenyltetrazolium chloride, tetrazolium red, uroscreen, red tetrazolium, urocheck, vitastain, tetrazolium chloride, triphenyltetrazolium chloride, 2,3,5-triphenyl-2h-tetrazolium chloride, tetrazolium chlorideAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 9283
ChEBI CHEBI:78019
Nom IUPAC 2,3,5-triphényltétrazol-2 -ium ; chlorure
SMILES [Cl-].C1=CC=C(C=C1)N1N=C(N=[N+]1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Point de fusion 235°C
Couleur Blanc
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Quantité 10 g
Poids de la formule 334.81g/mol
Forme physique Solide
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
2,3,5-triphényltétrazolium, technique, Fisher Chemical™ >