Learn More
Tétrazole, solution de 3 à 4 % en poids dans l’acétonitrile, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
124.62€ - 762.80€
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrazole
CAS 288-94-8, 75-05-8
Couleur Beige crème à orange
Densité 0.8000g/mL
Point d’ébullition 77°C
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
11309601
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
432991000
100 mL Flacon en verre AcroSeal™
124.62€
100mL
11906651
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
432990010
1 L Flacon en verre AcroSeal™
762.80€
1L
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Tetrazole
Beige crème à orange
77°C
Flacon en verre AcroSeal™
0.8
C1=NNN=N1
70.05
CHEBI:33193
Poudre cristalline
288-94-8, 75-05-8
0.8000g/mL
5°C
CH2N4
KJUGUADJHNHALS-UHFFFAOYSA-N
2H-tétrazole
67519
70.05
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque une grave irritation oculaire.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
Nocif par contact cutané.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS D’INGESTION :Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
EN CAS D’INHALATION :transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Por
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 206-023-4
Identifiant produit
  • Tetrazole, 3 to 4 wt% solution in acetonitrile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.