Learn More
Tétrazole, solution de 3 à 4 % en poids dans l’acétonitrile, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Marque:  Thermo Scientific Acros 432990010
Code produit. 11906651
  • 762.80€ / 1L
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Tetrazole
Beige crème à orange
77°C
Flacon en verre AcroSeal™
1 L
1h-tetrazole, tetrazole, tetraazacyclopentadiene, 1-h-tetrazole, 1h-1,2,3,4-tetrazole, 1 h-tetrazole, 1h-tetrazole solution, 2h-1,2,3,4-tetrazole, racemic tetrazole, 1h-tetraazole
C1=NNN=N1
70.05
CHEBI:33193
Poudre cristalline
288-94-8, 75-05-8
0.8000g/mL
5°C
CH2N4
0.8
KJUGUADJHNHALS-UHFFFAOYSA-N
2H-tétrazole
67519
70.05
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Tetrazole, 3 to 4 wt% solution in acetonitrile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.