Learn More
Tétraméthylsilane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10308953
Tétraméthylsilane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10308953
2.5 L, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10308953
Marque: Thermo Scientific Acros 268860025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-76-3
Formule moléculaire C4H12Si
Poids moléculaire (g/mol) 88.23
Numéro MDL MFCD00008274
Clé InChI CZDYPVPMEAXLPK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silane, tetramethyl, tetramethylsilicane, tetramethyl silane, silicon, tetramethyl, tetramethyl-silane, unii-41y0rbg14q, me4si, ch3 4si, si ch3 4, chembl68073Afficher plusAfficher moins
CID PubChem 6396
ChEBI CHEBI:85361
Nom IUPAC Tétraméthylsilane
SMILES C[Si](C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetramethylsilane
Note relative au nom 99%
Point de fusion -99.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.6400g/mL
Point d’ébullition 26.0°C to 28.0°C
Point d’éclair −27°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Si(CH3)4
Indice de réfraction 1.3585
Quantité 2.5 L
Beilstein 04, 625
Merck Index 15, 9377
Gravité spécifique 0.64
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.02g/L (25°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Poids de la formule 88.22
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0457492 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number268865000,268861000,268860025
Numéro de lotA0466987 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/10/2024 Catalog Number268865000,268861000,268860025
Numéro de lotA0460982 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/03/2024 Catalog Number268865000,268861000,268860025
Numéro de lotA0452807 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2023 Catalog Number268865000,268861000,268860025
Numéro de lotA0457492 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/11/2023 Catalog Number268865000,268861000,268860025
Nom du produit
Tétraméthylsilane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >