Learn More
Tétrakis(triphénylphosphine)palladium(0), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
71.15€ - 2632.10€
Identifiants chimiques
CAS 14221-01-3
Formule moléculaire C72H60P4Pd
Poids moléculaire (g/mol) 1155.59
Numéro MDL MFCD00010012
Clé InChI NFHFRUOZVGFOOS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrakis triphenylphosphine palladium, tetrakis triphenylphosphine palladium 0, pd pph3 4, tetrakis triphenylphosphine palladium o, tetra triphenylphosphine palladium, palladium-tetrakis triphenylphosphine, palladium 0 tetrakis triphenylphosphine, palladium, tetrakis triphenylphosphine-, t-4Afficher plusAfficher moins
CID PubChem 11979704
Nom IUPAC Palladium;triphénylphosphane
SMILES [Pd].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10762051
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
202380010
1 g Flacon en verre
71.15€
1g
10492391
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
202380050
5 g Flacon en verre
159.80€
5g
10326382
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
202380250
25 g Flacon en verre
748.73€
25g
11924361
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
202381000
100 g Flacon en verre
2632.10€
100g
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Tétrakis(triphénylphosphine)palladium(0), 99 %, Thermo Scientific Chemicals