Learn More
Tétrakis(triphénylphosphine)palladium(0), 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10492391
Tétrakis(triphénylphosphine)palladium(0), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10492391
5 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10492391
Marque: Thermo Scientific Acros 202380050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14221-01-3
Formule moléculaire C72H60P4Pd
Poids moléculaire (g/mol) 1155.59
Numéro MDL MFCD00010012
Clé InChI NFHFRUOZVGFOOS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrakis triphenylphosphine palladium, tetrakis triphenylphosphine palladium 0, pd pph3 4, tetrakis triphenylphosphine palladium o, tetra triphenylphosphine palladium, palladium-tetrakis triphenylphosphine, palladium 0 tetrakis triphenylphosphine, palladium, tetrakis triphenylphosphine-, t-4
CID PubChem 11979704
Nom IUPAC Palladium;triphénylphosphane
SMILES [Pd].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
Point de fusion 103.0°C to 107.0°C
Couleur Kaki à jaune
Analyse élémentaire 98.5% min.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [(C6H5)3P]4Pd
Quantité 5 g
Fieser 06,571; 07,357; 08,472; 09,451; 10,384; 11,503; 12,468; 13,34; 14,177; 16,98; 17,327
Merck Index 15,9367
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids de la formule 1155.58
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre fine ou plaquettes
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Tétrakis(triphénylphosphine)palladium(0), 99 %, Thermo Scientific Chemicals >