Learn More
Tétrahydrofurane-D8, pour RMN, 99,5 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 ml
5 ml
10 ml
25 ml
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tetrahydrofuran-D8 |
Forme physique | Liquide |
Couleur | Incolore |
Note relative au nom | 99.5 atom % D |
Densité | 0,9800 g/ml |
Deutérium (D) | 99,4% min |
Conditionnement | Flacon en verre |
Eau | 0,06 % max. (coulométrique) |
Quantité | 25 ml |
Nom IUPAC | (²H₈)oxolane |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Tetrahydrofuran-D8
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contient: Tetrahydrofuran
Nom du produit
Tétrahydrofurane-D8, pour RMN, 99,5 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu