Learn More
Tétrahydrofurane-D8, pour RMN, 99,5 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 ml
5 ml
10 ml
25 ml
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mL
1mL
25mL
5mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tetrahydrofuran-D8 |
| Forme physique | Liquide |
| Couleur | Incolore |
| Note relative au nom | 99.5 atom % D |
| Densité | 0,9800 g/ml |
| Deutérium (D) | 99,4% min |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Eau | 0,06 % max. (coulométrique) |
| Quantité | 5 ml |
| Nom IUPAC | 2,2,3,3,4,4,5,5-octadeutériooxolane |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Tetrahydrofuran-D8
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.