Learn More
Tétrahydrofurane, certifié AR pour l’analyse, stabilisé avec 0,025 % de BHT, Fisher Chemical
5 L, 66°C, incolore, -108,4°C, boîte en métal, 7 à 8, 2,5, 200 mbar à 20°C, 0,55 cp à 20°C
83.20€ - 1260.00€
Identifiants chimiques
Formule moléculaire C4H8O
Poids moléculaire (g/mol) 72.11
Numéro MDL MFCD00005356
Clé InChI WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC oxolane
SMILES C1CCOC1
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10162350
FDS Afficher les documents
Fisher Chemical
T/0701/15
1 L Flacon en verre ambré
129.00€
1L
10102352
FDS Afficher les documents
Fisher Chemical
T/0701/PB15
1 L Flacon en verre revêtu de plastique
83.20€
1L
10559770
FDS Afficher les documents
Fisher Chemical
T/0701/17
2.5 L Flacon en verre ambré
226.00€
2.50L
10214260
FDS Afficher les documents
Fisher Chemical
T/0701/PB17
2.5 L Flacon en verre revêtu de plastique
180.00€
2.50L
10132400
FDS Afficher les documents
Fisher Chemical
T/0701/21
5 L Boîte métallique
315.00€
5L
10284300
FDS Afficher les documents
Fisher Chemical
T/0701/25
25 L Boîte métallique
1260.00€
25L
Description
Description
5 L, 66°C, incolore, -108,4°C, boîte en métal, 7 à 8, 2,5, 200 mbar à 20°C, 0,55 cp à 20°C
Spécification
Identifiants chimiques
C4H8O
MFCD00005356
oxolane
72.11
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
C1CCOC1
Spécification
7 to 8
Incolore
C4H8O
200mbar at 20°C
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
oxolane
-108.4°C
66°C
MFCD00005356
0.55cp at 20°C
C1CCOC1
72.11
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Tétrahydrofurane, certifié AR pour l’analyse, stabilisé avec 0,025 % de BHT, Fisher Chemical