Learn More
Tétrahydrofurane, certifié AR pour l’analyse, stabilisé avec 0,025 % de BHT, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Description
5 L, 66°C, incolore, -108,4°C, boîte en métal, 7 à 8, 2,5, 200 mbar à 20°C, 0,55 cp à 20°C
Spécification
Spécification
pH | 7 to 8 |
Point de fusion | -108.4°C |
Couleur | Incolore |
Point d’ébullition | 66°C |
Quantité | 2.5 L |
Conditionnement | Flacon en verre revêtu de plastique |
Tension de vapeur | 200mbar at 20°C |
Viscosité | 0.55cp at 20°C |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 15
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Tetrahydrofuran
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Chimie en folie
Achetez maintenant et économisez jusqu'à 97% sur des produits de qualité supérieure pour vos besoins de laboratoire.Code promotionnel: 25908Expire: 2025-03-31
Jours
0Heures
1Minutes
33Secondes
33
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Tétrahydrofurane, certifié AR pour l’analyse, stabilisé avec 0,025 % de BHT, Fisher Chemical >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu