Learn More
Tétrahydrofurane, ACS, >99 %, Thermo Scientific Chemicals
Pour la synthèse et la chromatographie liquide
45.30€ - 249.00€
Identifiants chimiques
CAS | 109-99-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H8O |
Poids moléculaire (g/mol) | 72.11 |
Numéro MDL | MFCD00005356 |
Clé InChI | WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano |
CID PubChem | 8028 |
ChEBI | CHEBI:26911 |
Nom IUPAC | oxolane |
SMILES | C1CCOC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11430520
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030760.AP |
500 mL |
45.30€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11357348
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030760.K2 |
1 L |
68.70€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11347348
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030760.M1 |
4 x 1 L |
249.00€
4L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11337348
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030760.K7 |
4 L | |||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Taux maximal d’impuretés : Couleur (APHA) 20, Peroxyde (sous forme de H2O2) 0,015 %, Résidus après évaporation 0,03 %, H2O 0,05 %Identifiants chimiques
109-99-9 | |
72.11 | |
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N | |
8028 | |
oxolane |
C4H8O | |
MFCD00005356 | |
tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano | |
CHEBI:26911 | |
C1CCOC1 |
Spécification
Tetrahydrofuran | |
109-99-9 | |
Colorless liquid | |
66°C | |
Ether-like | |
1.407 | |
C4H8O | |
200 hPa (150mm Hg) at 20°C | |
tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano | |
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N | |
oxolane | |
8028 | |
72.11 |
°C to 108°C | |
Incolore | |
0.889 g/cm3 at 20°C | |
-17°C (1°F) | |
Liquide | |
>99% | |
MFCD00005356 | |
102391 | |
Miscible with water. | |
C1CCOC1 | |
72.11 | |
CHEBI:26911 | |
ACS |
Sécurité et traitement
P201-P202-P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280i-P281-P301+P312-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P330-P370+P378q-P501c
H225-H302-H319-H335-H336-H351
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :3 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 203-726-8
missing translation for 'rtecsNumber' : LU5950000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only