Learn More
Tétrahydrofurane, ACS, >99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11337348
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Pour la synthèse et la chromatographie liquide
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Taux maximal d’impuretés : Couleur (APHA) 20, Peroxyde (sous forme de H2O2) 0,015 %, Résidus après évaporation 0,03 %, H2O 0,05 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-99-9
Formule moléculaire C4H8O
Poids moléculaire (g/mol) 72.11
Numéro MDL MFCD00005356
Clé InChI WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
CID PubChem 8028
ChEBI CHEBI:26911
Nom IUPAC oxolane
SMILES C1CCOC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrahydrofuran
Point de fusion °C to 108°C
Couleur Incolore
Aspect Colorless liquid
Densité 0.889 g/cm3 at 20°C
Point d’ébullition 66°C
Quantité 4 L
Point d’éclair -17°C (1°F)
Odeur Ether-like
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.407
Plage de pourcentage du dosage >99%
Tension de vapeur 200 hPa (150mm Hg) at 20°C
Beilstein 102391
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 72.11
Qualité ACS