Learn More
Tétrahydrofurane, 99 %, stab. avec 250-350 ppm de BHT, Thermo Scientific Chemicals
41.60€ - 118.00€
Identifiants chimiques
CAS | 109-99-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H8O |
Poids moléculaire (g/mol) | 72.11 |
Numéro MDL | MFCD00005356 |
Clé InChI | WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano |
CID PubChem | 8028 |
ChEBI | CHEBI:26911 |
Nom IUPAC | oxolane |
SMILES | C1CCOC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11368016
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13304.AP |
500 mL |
41.60€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11378016
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13304.AU |
1000 mL |
60.50€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11388016
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13304.0F |
2500 mL |
118.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe tétrahydrofurane est utilisé comme solvant dans les procédés de formation de réactifs de Grignard, les stéroïdes pharmaceutiques et dans la préparation de réactifs organométalliques. Il est utilisé pour la HPLC, la spectrophotométrie et les tests environnementaux. Il est utilisé comme solvant de résine dans les encres flexographiques pour le dépôt de revêtements en plastique pour les bandes audio et vidéo. Il est utilisé dans les ciments de tuyaux en PVC et en PVC, les revêtements en polyuréthane et les moulages de film en PVC.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Très inflammable. S’oxyde facilement dans l’air pour former des peroxydes instables. Le THF présente une volatilité élevée et un point de congélation extrêmement faible. Veiller à bien fermer hermétiquement le récipient jusqu’à son utilisation.
Identifiants chimiques
109-99-9 | |
72.11 | |
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N | |
8028 | |
oxolane |
C4H8O | |
MFCD00005356 | |
tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano | |
CHEBI:26911 | |
C1CCOC1 |
Spécification
Tetrahydrofuran | |
stabilized with 250 to 350ppm BHT | |
0.889 | |
−17°C (1°F) | |
1.407 | |
MFCD00005356 | |
102391 | |
tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano | |
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N | |
oxolane | |
8028 | |
72.11 |
-108°C | |
109-99-9 | |
66°C | |
Ether-like | |
C4H8O | |
UN2056 | |
14,9211 | |
Miscible with water. | |
C1CCOC1 | |
72.11 | |
CHEBI:26911 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225-H351-H319-H335
Liquide et vapeurs très inflammables.
Susceptible de provoquer le cancer.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P201-P202-P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280i-P281-P301+P312-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P330-P370+P378q-P501c
H225-H302-H319-H335-H336-H351
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :TÉTRAHYDROFURANE
missing translation for 'einecsNumber' : 203-726-8
missing translation for 'rtecsNumber' : LU5950000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Tetrahydrofuran
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-methyl-phneol, tetrahydrofuran
RUO – Research Use Only