Learn More
Tétrahydrofurane, 99 %, stab. avec 250-350 ppm de BHT, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11378016
Tétrahydrofurane, 99 %, stab. avec 250-350 ppm de BHT, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11378016
1000 mL
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1000 mL
2500 mL
Code produit. 11378016
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L13304.AU
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tétrahydrofurane est utilisé comme solvant dans les procédés de formation de réactifs de Grignard, les stéroïdes pharmaceutiques et dans la préparation de réactifs organométalliques. Il est utilisé pour la HPLC, la spectrophotométrie et les tests environnementaux. Il est utilisé comme solvant de résine dans les encres flexographiques pour le dépôt de revêtements en plastique pour les bandes audio et vidéo. Il est utilisé dans les ciments de tuyaux en PVC et en PVC, les revêtements en polyuréthane et les moulages de film en PVC.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Très inflammable. S’oxyde facilement dans l’air pour former des peroxydes instables. Le THF présente une volatilité élevée et un point de congélation extrêmement faible. Veiller à bien fermer hermétiquement le récipient jusqu’à son utilisation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-99-9
Formule moléculaire C4H8O
Poids moléculaire (g/mol) 72.11
Numéro MDL MFCD00005356
Clé InChI WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofuranoAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 8028
ChEBI CHEBI:26911
Nom IUPAC oxolane
SMILES C1CCOC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrahydrofuran
Point de fusion -108°C
Note relative au nom stabilized with 250 to 350ppm BHT
Densité 0.889
Point d’ébullition 66°C
Quantité 1000 mL
Point d’éclair −17°C (1°F)
Odeur Ether-like
Indice de réfraction 1.407
Numéro UN UN2056
Beilstein 102391
Merck Index 14,9211
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 72.11
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10253646 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/01/2025 Catalog NumberL13304.AU,L13304.0F,L13304.AP
Numéro de lot2411901 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/11/2024 Catalog NumberL13304.AU,L13304.0F,L13304.AP
Numéro de lot2411902 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/10/2024 Catalog NumberL13304.AU,L13304.0F,L13304.AP
Numéro de lot2405221 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/08/2024 Catalog NumberL13304.AU,L13304.0F,L13304.AP
Numéro de lot2486055 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/08/2024 Catalog NumberL13304.AU,L13304.0F,L13304.AP
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetrahydrofuran
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Tetrahydrofuran
Nom du produit
Tétrahydrofurane, 99 %, stab. avec 250-350 ppm de BHT, Thermo Scientific Chemicals >