Learn More
Tétradécanonitrile, 98 %, Thermo Scientific™
24.62€ - 332.00€
Identifiants chimiques
CAS 629-63-0
Formule moléculaire C14H27N
Poids moléculaire (g/mol) 209.38
Numéro MDL MFCD00019848
Clé InChI MLRCLPRHEOPXLL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme myristonitrile, tetradecanonitrile, 1-cyanotridecane, myristyl nitrile, n-tridecyl cyanide, myrystyl nitrile, tridecyl cyanide, c14-18 nitriles, c14-c18 alkylnitrile, acmc-209nb3Afficher plusAfficher moins
CID PubChem 64678
Nom IUPAC tétradécanitrile
SMILES CCCCCCCCCCCCCC#N
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11418597
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19704.14
25 g N/A N/A N/A
11428597
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19704.22
100 g N/A N/A N/A
11438597
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19704.36
500 g N/A N/A N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 211-099-7
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Tétradécanonitrile, 98 %, Thermo Scientific™