Learn More
Tétradécanonitrile, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11428597
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 11428597
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A19704.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 629-63-0
Formule moléculaire C14H27N
Poids moléculaire (g/mol) 209.38
Numéro MDL MFCD00019848
Clé InChI MLRCLPRHEOPXLL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme myristonitrile, tetradecanonitrile, 1-cyanotridecane, myristyl nitrile, n-tridecyl cyanide, myrystyl nitrile, tridecyl cyanide, c14-18 nitriles, c14-c18 alkylnitrile, acmc-209nb3
CID PubChem 64678
Nom IUPAC tetradecanenitrile
SMILES CCCCCCCCCCCCCC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetradecanonitrile
Point de fusion ∼19°C
Densité 0.83
Point d’ébullition 226°C to 227°C (100 mmHg)
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.4415
Quantité 100 g
Beilstein 1705598
Poids de la formule 209.38
Pourcentage de pureté 98%