Learn More
Tétracarbonyldi-μ-chlorodirhodium(I), 97 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10563561
Tétracarbonyldi-μ-chlorodirhodium(I), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10563561
250 mg, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10563561
Marque: Thermo Scientific Acros 197602500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14523-22-9
Formule moléculaire C4Cl2O4Rh2
Poids moléculaire (g/mol) 388.75
Numéro MDL MFCD00135610
Clé InChI FGKDXBICTVUSPK-UHFFFAOYSA-L
Synonyme tetracarbonyldi-mu-chlorodirhodium i, rhodium carbonyl chloride i, rhodium i carbonyl chloride, rhodium i dicarbonyl chloride dimer, di-mu-chloro-tetracarbonyldirhodium i, chlorodicarbonylrhodium i dimer, 4co.cl2rh2, bis chlorodicarbonyl rhodium, tetracarbonyldi-, i-chlorodirhodium i, tetracarbonyldi-micron-chlorodirhodium iAfficher plusAfficher moins
Nom IUPAC bis(λ¹-rhodium(1+)) tetrakis(methanidylidyneoxidanium) dichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Rh+].[Rh+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetracarbonyldi-µ-chlorodirhodium(I)
Point de fusion 121.0°C
Couleur Marron à rouge
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (ex Rh)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [Rh(CO)2Cl]2
Quantité 250 mg
Numéro UN 2811
Merck Index 15, 8312
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents (except, aliphatic hydrocarbons)
Poids de la formule 388.76
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Cristaux, poudre cristalline ou aiguilles
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0445352 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number197602500,197600010
Numéro de lotA0397504 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number197602500,197600010
Numéro de lotA0396918 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number197602500,197600010
Numéro de lotA0411456 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number197602500,197600010
Numéro de lotA0408967 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/06/2022 Catalog Number197602500,197600010
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Tétracarbonyldi-μ-chlorodirhodium(I), 97 %, Thermo Scientific Chemicals >