Learn More
Thiométhylate de sodium, 95 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10043710 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1g
25g
5g
Code produit. 10043710
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5188-07-8 | CH3NaS | 70.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5188-07-8
Formule moléculaire CH3NaS
Poids moléculaire (g/mol) 70.09
Numéro MDL MFCD00174316
Clé InChI RMBAVIFYHOYIFM-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 4378561
SMILES C[S-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium thiomethoxide
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94 to 106% (Iodimetry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3SNa
Quantité 5 g
Synonyme sodium thiomethoxide, sodium methanethiolate, sodium thiomethylate, methyl mercaptan sodium salt, methanethiol sodium salt, sodiumthiomethoxide, methanethiol, sodium salt, sodiummethanethiolate, sodium methyl mercaptide, methylsulfanyl sodium
Informations sur la solubilité Solubility in water: freely soluble.
Nom IUPAC sodium;méthanéthiolate
Poids de la formule 70.09
Pourcentage de pureté 95%
Qualité Pures
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium thiomethoxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.