Learn More
Hydrate de chlorure de tétrabutylammonium, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalyseur de transfert de phase
25.23€ - 232.16€
Identifiants chimiques
CAS | 37451-68-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C16H36ClN |
Poids moléculaire (g/mol) | 277.92 |
Numéro MDL | MFCD00011635 |
Clé InChI | NHGXDBSUJJNIRV-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | tetrabutylammonium chloride hydrate, tetrabutyl ammonium chloride hydrate, tetrabutylammonium chloride monohydrate, tetra-n-butylammonium chloride hydrate, tetrabutylammoniumchlorideh2o, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, chloride, monohydrate, tbac hydrate, bu4ncl.h2o, n-bu4ncl.h2o, ksc222g0b |
CID PubChem | 16212273 |
Nom IUPAC | tétrabutylazanium ; chlorure ; hydrate |
SMILES | [Cl-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10704092
|
Thermo Scientific Acros
432060050 |
5 g | Flacon en verre |
25.23€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
10714092
|
Thermo Scientific Acros
432060250 |
25 g | Flacon en verre | N/A | N/A | N/A | |||||
15189293
|
Thermo Scientific Acros
432061000 |
100 g | Flacon en verre |
232.16€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Catalyseur de transfert de phaseIdentifiants chimiques
37451-68-6 | |
277.92 | |
NHGXDBSUJJNIRV-UHFFFAOYSA-M | |
16212273 | |
[Cl-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC |
C16H36ClN | |
MFCD00011635 | |
tetrabutylammonium chloride hydrate, tetrabutyl ammonium chloride hydrate, tetrabutylammonium chloride monohydrate, tetra-n-butylammonium chloride hydrate, tetrabutylammoniumchlorideh2o, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, chloride, monohydrate, tbac hydrate, bu4ncl.h2o, n-bu4ncl.h2o, ksc222g0b | |
tétrabutylazanium ; chlorure ; hydrate |
Spécification
Tetrabutylammonium chloride hydrate | |
37.0°C to 39.0°C | |
Authentique | |
C16H36ClN | |
tetrabutylammonium chloride hydrate, tetrabutyl ammonium chloride hydrate, tetrabutylammonium chloride monohydrate, tetra-n-butylammonium chloride hydrate, tetrabutylammoniumchlorideh2o, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, chloride, monohydrate, tbac hydrate, bu4ncl.h2o, n-bu4ncl.h2o, ksc222g0b | |
[Cl-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC | |
277.92 | |
295.94 | |
Faible fusion de solide |
37451-68-6 | |
Blanc | |
95% min. (On dried substance) (Argentometry) | |
MFCD00011635 | |
NHGXDBSUJJNIRV-UHFFFAOYSA-M | |
tétrabutylazanium ; chlorure ; hydrate | |
16212273 | |
96% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
- Tetrabutylammonium chloride hydrate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.