Learn More
Hydrate de chlorure de tétrabutylammonium, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10714092 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 10714092
Marque: Thermo Scientific Acros 432060250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Catalyseur de transfert de phase
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Catalyseur de transfert de phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 37451-68-6
Formule moléculaire C16H36ClN
Poids moléculaire (g/mol) 277.92
Numéro MDL MFCD00011635
Clé InChI NHGXDBSUJJNIRV-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetrabutylammonium chloride hydrate, tetrabutyl ammonium chloride hydrate, tetrabutylammonium chloride monohydrate, tetra-n-butylammonium chloride hydrate, tetrabutylammoniumchlorideh2o, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, chloride, monohydrate, tbac hydrate, bu4ncl.h2o, n-bu4ncl.h2o, ksc222g0b
CID PubChem 16212273
Nom IUPAC tétrabutylazanium ; chlorure ; hydrate
SMILES [Cl-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrabutylammonium chloride hydrate
Point de fusion 37.0°C to 39.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (On dried substance) (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Poids de la formule 295.94
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Faible fusion de solide
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetrabutylammonium chloride hydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.