Learn More
Bromure de tétrabutylammonium, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
29.16€ - 838.17€
Identifiants chimiques
CAS | 1643-19-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C16H36BrN |
Poids moléculaire (g/mol) | 322.36 |
Numéro MDL | MFCD00011633 |
Clé InChI | JRMUNVKIHCOMHV-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | tetrabutylammonium bromide, tetra-n-butylammonium bromide, tbab, tetrabutylazanium bromide, tetrabutyl ammonium bromide, tetrabutyl-ammonium bromide, aliquat 100, tbabr, ipc-tba-br, unii-vjz168i98rAfficher plus |
CID PubChem | 74236 |
ChEBI | CHEBI:51993 |
Nom IUPAC | tetrabutylazanium;bromide |
SMILES | CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[Br-] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10646202
|
Thermo Scientific Acros
185680250 |
25 g | Flacon en verre |
29.16€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10586783
|
Thermo Scientific Acros
185680500 |
50 g | Flacon en verre |
42.96€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10327940
|
Thermo Scientific Acros
185681000 |
100 g | Flacon en verre |
75.57€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10266000
|
Thermo Scientific Acros
185685000 |
500 g | Flacon en verre |
243.54€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11345932
|
Thermo Scientific Acros
185680025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
838.17€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Catalyseur de transfert de phaseIdentifiants chimiques
1643-19-2 | |
322.36 | |
JRMUNVKIHCOMHV-UHFFFAOYSA-M | |
74236 | |
tetrabutylazanium;bromide |
C16H36BrN | |
MFCD00011633 | |
tetrabutylammonium bromide, tetra-n-butylammonium bromide, tbab, tetrabutylazanium bromide, tetrabutyl ammonium bromide, tetrabutyl-ammonium bromide, aliquat 100, tbabr, ipc-tba-br, unii-vjz168i98rAfficher plus | |
CHEBI:51993 | |
CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[Br-] |
Spécification
Tetrabutylammonium bromide | |
1643-19-2 | |
Crème à blanc | |
99% min. (Argentometry) | |
[CH3(CH2)3]4NBr | |
04,477; 05,644; 07,353; 17,363 | |
Solubility in water: 600g/L (20°C). | |
CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[Br-] | |
322.36 | |
CHEBI:51993 | |
99+% |
99+% | |
100.0°C to 104.0°C | |
Authentique | |
C16H36BrN | |
MFCD00011633 | |
tetrabutylammonium bromide, tetra-n-butylammonium bromide, tbab, tetrabutylazanium bromide, tetrabutyl ammonium bromide, tetrabutyl-ammonium bromide, aliquat 100, tbabr, ipc-tba-br, unii-vjz168i98r | |
JRMUNVKIHCOMHV-UHFFFAOYSA-M | |
tetrabutylazanium;bromide | |
74236 | |
322.36 | |
Poudre cristalline |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une grave irritation oculaire.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 216-699-2
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Tetrabutylammonium bromide
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Tetrabutylammonium bromide