Learn More
Bromure de tétrabutylammonium, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10327940 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
25g
500g
50g
Code produit. 10327940
Marque: Thermo Scientific Acros 185681000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1643-19-2 | C16H36BrN | 322.36 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Catalyseur de transfert de phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1643-19-2
Formule moléculaire C16H36BrN
Poids moléculaire (g/mol) 322.36
Numéro MDL MFCD00011633
Clé InChI JRMUNVKIHCOMHV-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetrabutylammonium bromide, tetra-n-butylammonium bromide, tbab, tetrabutylazanium bromide, tetrabutyl ammonium bromide, tetrabutyl-ammonium bromide, aliquat 100, tbabr, ipc-tba-br, unii-vjz168i98r
CID PubChem 74236
ChEBI CHEBI:51993
Nom IUPAC tetrabutylazanium;bromide
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[Br-]
Specifications
Nom chimique ou matériau Tetrabutylammonium bromide
Note relative au nom 99+%
Point de fusion 100.0°C to 104.0°C
Couleur Crème à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [CH3(CH2)3]4NBr
Quantité 100 g
Fieser 04,477; 05,644; 07,353; 17,363
Informations sur la solubilité Solubility in water: 600g/L (20°C).
Poids de la formule 322.36
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Tetrabutylammonium bromide
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Hazard Statement
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.