Learn More
Fluorure de tétra-n-butylammonium, 1M soln. dans THF, Thermo Scientific Chemicals
45.00€ - 429.00€
Identifiants chimiques
CAS | 429-41-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C16H36FN |
Poids moléculaire (g/mol) | 261.47 |
Numéro MDL | MFCD00011747 |
Clé InChI | FPGGTKZVZWFYPV-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | tetrabutylammonium fluoride, tbaf, tetrabutylazanium fluoride, tetrabutyl ammonium fluoride, tetra-n-butylammonium fluoride, tetrabutylamine, fluoride, n,n,n-tributylbutan-1-aminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride, n,n,n-tributyl-1-butanaminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride 1:1 |
CID PubChem | 2724141 |
ChEBI | CHEBI:51990 |
Nom IUPAC | Tétrabutylazanium ; fluorure |
SMILES | [F-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11443940
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10588.AC |
25 mL |
45.00€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11433254
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10588.AE |
100 mL |
112.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11443254
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10588.AP |
500 mL |
429.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe fluorure de tétra-n-butylammonium, solution 1 M dans THF, est utilisé comme réactif pour la préparation d’inhibiteurs de recapture de la triple monoamine comme nouvelle génération d’antidépresseurs, d’oligoribonucléotides avec des liaisons modifiées par le phosphonate, d’esters conjugués d’acides diénoïques utilisant des réactions de couplage de la région et des glucosides polyacétylènes. Il joue un rôle important dans les alcools aryl-alkyle par l’allylation de Nozaki-Hiyama catalysée par les ligands chiraux bipyridyldiol et trichlorure de chrome. Il est également utilisé comme catalyseur pour les réactions de silylation. En outre, il est utilisé comme source d’ions fluorure dans les solvants organiques ainsi que pour la déprotection des groupes d’éther silyle.
Solubilité
Miscible avec le térahydrofurane, l’acétonitrile, le diméthylsulfoxyde et les solvants organiques.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Hygroscopique. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants et l’oxygène.
Identifiants chimiques
429-41-4 | |
261.47 | |
FPGGTKZVZWFYPV-UHFFFAOYSA-M | |
2724141 | |
Tétrabutylazanium ; fluorure |
C16H36FN | |
MFCD00011747 | |
tetrabutylammonium fluoride, tbaf, tetrabutylazanium fluoride, tetrabutyl ammonium fluoride, tetra-n-butylammonium fluoride, tetrabutylamine, fluoride, n,n,n-tributylbutan-1-aminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride, n,n,n-tributyl-1-butanaminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride 1:1 | |
CHEBI:51990 | |
[F-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC |
Spécification
Tetra-n-butylammonium fluoride | |
0.903 | |
C16H36FN | |
MFCD00011747 | |
3570522 | |
tetrabutylammonium fluoride, tbaf, tetrabutylazanium fluoride, tetrabutyl ammonium fluoride, tetra-n-butylammonium fluoride, tetrabutylamine, fluoride, n,n,n-tributylbutan-1-aminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride, n,n,n-tributyl-1-butanaminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride 1:1 | |
FPGGTKZVZWFYPV-UHFFFAOYSA-M | |
Tétrabutylazanium ; fluorure | |
2724141 | |
261.47 |
429-41-4 | |
−17°C (1°F) | |
[CH3(CH2)3]4NF | |
UN2924 | |
Hygroscopic | |
Miscible with terahydrofuran,acetonitrile,dimethyl sulfoxide and organic solvents. | |
[F-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC | |
261.47 | |
CHEBI:51990 | |
1 M de solution dans le THF |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225-H314-H351-H302-H335
Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Susceptible de provoquer le cancer.
Nocif en cas d’ingestion.
Peut irriter les voies respiratoires.
P201-P202-P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P281-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H225-H314-H335-H336-H351-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, CORROSIFS, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 207-057-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only