Learn More
Fluorure de tétra-n-butylammonium, 1M soln. dans THF, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le fluorure de tétra-n-butylammonium, solution 1 M dans THF, est utilisé comme réactif pour la préparation d’inhibiteurs de recapture de la triple monoamine comme nouvelle génération d’antidépresseurs, d’oligoribonucléotides avec des liaisons modifiées par le phosphonate, d’esters conjugués d’acides diénoïques utilisant des réactions de couplage de la région et des glucosides polyacétylènes. Il joue un rôle important dans les alcools aryl-alkyle par l’allylation de Nozaki-Hiyama catalysée par les ligands chiraux bipyridyldiol et trichlorure de chrome. Il est également utilisé comme catalyseur pour les réactions de silylation. En outre, il est utilisé comme source d’ions fluorure dans les solvants organiques ainsi que pour la déprotection des groupes d’éther silyle.
Solubilité
Miscible avec le térahydrofurane, l’acétonitrile, le diméthylsulfoxyde et les solvants organiques.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Hygroscopique. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants et l’oxygène.
Le fluorure de tétra-n-butylammonium, solution 1 M dans THF, est utilisé comme réactif pour la préparation d’inhibiteurs de recapture de la triple monoamine comme nouvelle génération d’antidépresseurs, d’oligoribonucléotides avec des liaisons modifiées par le phosphonate, d’esters conjugués d’acides diénoïques utilisant des réactions de couplage de la région et des glucosides polyacétylènes. Il joue un rôle important dans les alcools aryl-alkyle par l’allylation de Nozaki-Hiyama catalysée par les ligands chiraux bipyridyldiol et trichlorure de chrome. Il est également utilisé comme catalyseur pour les réactions de silylation. En outre, il est utilisé comme source d’ions fluorure dans les solvants organiques ainsi que pour la déprotection des groupes d’éther silyle.
Solubilité
Miscible avec le térahydrofurane, l’acétonitrile, le diméthylsulfoxyde et les solvants organiques.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Hygroscopique. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants et l’oxygène.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tetra-n-butylammonium fluoride |
Densité | 0.903 |
Point d’éclair | −17°C (1°F) |
Formule linéaire | [CH3(CH2)3]4NF |
Quantité | 100 mL |
Numéro UN | UN2924 |
Beilstein | 3570522 |
Sensibilité | Hygroscopic |
Informations sur la solubilité | Miscible with terahydrofuran,acetonitrile,dimethyl sulfoxide and organic solvents. |
Poids de la formule | 261.47 |