Learn More
Lenz Laborglasintrumente Test Tubes with NS Joint with Graduation
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque:  Lenz Laborglasintrumente 05706003
Code produit. 10018289
  • 278.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 18-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Avec fond rond
  • Avec rodage femelle NS
  • Avec bouchon en PE
  • Avec échelle en émail à contraste élevé
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Spécification
25 ml
Verre borosilicaté (3.3)