Learn More
Lenz Laborglasintrumente Test Tubes with NS Joint with Graduation
Code produit. p-7222585
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 mL
25 ml
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 10018289
Marque: Lenz Laborglasintrumente 05706003
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Avec fond rond
  • Avec rodage femelle NS
  • Avec bouchon en PE
  • Avec échelle en émail à contraste élevé
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Capacité (métrique) 25 ml
Matériau Verre borosilicaté (3.3)