Learn More
Retsch™ Tamis de test avec hauteur de 25 mm
Les tamis de test Retsch™ se composent d’un cadre solide en acier inox avec une stabilité élevée, ce qui donne des résultats de tamisage fiables.
108.00€ - 228.00€
Spécification
Type | Tamis |
---|---|
Certifications/Conformité | DIN ISO 3310-1 |
Matériau | Acier inoxydable |
Comprend | Certificat d’étalonnage |
Hauteur (métrique) | 25 mm |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15671947
|
Retsch™
60.122.000063 |
63 μm |
183.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15651947
|
Retsch™
60.122.000100 |
100 μm |
153.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15610369
|
Retsch™
60.122.000125 |
125 μm |
159.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15515850
|
Retsch™
60.122.000150 |
150 μm |
153.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15620369
|
Retsch™
60.122.000250 |
250 μm |
161.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15640369
|
Retsch™
60.122.000800 |
800 μm |
164.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15519622
|
Retsch™
60.122.001000 |
1 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
15650369
|
Retsch™
60.122.001250 |
1,25 mm |
174.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15660369
|
Retsch™
60.122.001700 |
1,70 mm |
166.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15670369
|
Retsch™
60.122.002000 |
2,00 mm |
166.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15680369
|
Retsch™
60.122.008000 |
8,00 mm |
192.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15690369
|
Retsch™
60.122.016000 |
16,00 mm |
228.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- La technologie de jonction de haute qualité garantit un maillage de fil tendu permanent
- Le cadre du tamis en fonte monobloc et le joint de maille transparente empêchent la contamination croisée
- Cadre de tamis en acier inox avec stabilité de forme élevée
- Haute résistance à la corrosion et nettoyage facile grâce à l‘acier inox à alliage élevé
- Excellente qualité du produit grâce à une inspection optique étendue
- Stabilité maximale et étanchéité optimale lorsqu‘ils sont utilisés dans les piles de tamis grâce au joint torique placé dans la cavité conçue à cet effet
- Marquage clair et précis des tamis avec traçabilité complète basée sur une gravure laser individualisée
Spécification
Tamis | |
Acier inoxydable | |
25 mm |
DIN ISO 3310-1 | |
Certificat d’étalonnage | |
200 mm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Retsch™ Tamis de test avec hauteur de 25 mm