Learn More
Retsch™ Tamis de test avec hauteur de 25 mm
Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Porosité:
63 μm
100 μm
1 mm
1,25 mm
125 μm
150 μm
1,70 mm
2,00 mm
250 μm
8,00 mm
800 μm
16,00 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- La technologie de jonction de haute qualité garantit un maillage de fil tendu permanent
- Le cadre du tamis en fonte monobloc et le joint de maille transparente empêchent la contamination croisée
- Cadre de tamis en acier inox avec stabilité de forme élevée
- Haute résistance à la corrosion et nettoyage facile grâce à l‘acier inox à alliage élevé
- Excellente qualité du produit grâce à une inspection optique étendue
- Stabilité maximale et étanchéité optimale lorsqu‘ils sont utilisés dans les piles de tamis grâce au joint torique placé dans la cavité conçue à cet effet
- Marquage clair et précis des tamis avec traçabilité complète basée sur une gravure laser individualisée
Spécification
Spécification
| Porosité | 1 mm |
| Type | Test Sieve |
| Certifications/Conformité | DIN ISO 3310-1 |
| Matériau | Stainless Steel |
| Comprend | Certificat d’étalonnage |
| Hauteur (métrique) | 25 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 200 mm |