Learn More
Tert-butylchlorodiphénylsilane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
44.82€ - 625.11€
Identifiants chimiques
CAS | 58479-61-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C16H19ClSi |
Poids moléculaire (g/mol) | 274.86 |
Numéro MDL | MFCD00000497 |
Clé InChI | MHYGQXWCZAYSLJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tert-butylchlorodiphenylsilane, tert-butyldiphenylchlorosilane, t-butyldiphenylchlorosilane, silane, chloro 1,1-dimethylethyl diphenyl, tert-butyl chloro diphenylsilane, t-butylchlorodiphenylsilane, tbdpscl, t-butyldiphenylsilyl chloride, tert-butyldiphenyl chlorosilane, unii-3beu48ui4e |
CID PubChem | 94078 |
Nom IUPAC | tert-butyl-chloro-diphénylsilane |
SMILES | CC(C)(C)[Si](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10593741
|
Thermo Scientific Acros
187500100 |
10 g | Flacon en verre |
44.82€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10467560
|
Thermo Scientific Acros
187500500 |
50 g | Flacon en verre |
162.81€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10247523
|
Thermo Scientific Acros
187502500 |
250 g | Flacon en verre |
625.11€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
58479-61-1 | |
274.86 | |
MHYGQXWCZAYSLJ-UHFFFAOYSA-N | |
94078 | |
CC(C)(C)[Si](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)Cl |
C16H19ClSi | |
MFCD00000497 | |
tert-butylchlorodiphenylsilane, tert-butyldiphenylchlorosilane, t-butyldiphenylchlorosilane, silane, chloro 1,1-dimethylethyl diphenyl, tert-butyl chloro diphenylsilane, t-butylchlorodiphenylsilane, tbdpscl, t-butyldiphenylsilyl chloride, tert-butyldiphenyl chlorosilane, unii-3beu48ui4e | |
tert-butyl-chloro-diphénylsilane |
Spécification
tert-Butylchlorodiphenylsilane | |
Marron ou incolore à jaune | |
135°C (0.7 mmHg) | |
Authentique | |
C16H19ClSi | |
1.5665 to 1.5685 | |
15, 1568 | |
tert-butylchlorodiphenylsilane, tert-butyldiphenylchlorosilane, t-butyldiphenylchlorosilane, silane, chloro 1,1-dimethylethyl diphenyl, tert-butyl chloro diphenylsilane, t-butylchlorodiphenylsilane, tbdpscl, t-butyldiphenylsilyl chloride, tert-butyldiphenyl chlorosilane, unii-3beu48ui4e | |
MHYGQXWCZAYSLJ-UHFFFAOYSA-N | |
tert-butyl-chloro-diphénylsilane | |
94078 | |
274.86 | |
Liquide |
58479-61-1 | |
1.0600g/mL | |
149°C | |
97.5% min. (GC) | |
(CH3)3CSi(C6H5)2Cl | |
MFCD00000497 | |
1.06 | |
Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in non-protic solvents,e.g. aliphatic,or aromatic (chlorinated) hydrocarbons | |
CC(C)(C)[Si](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)Cl | |
274.86 | |
16 mPa.s (25°C) | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau/se doucher.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 261-282-
Recommended Storage : Peut s’assombrir lors du stockage
- tert-Butylchlorodiphenylsilane
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.