Learn More
Tert-butylchlorodiphénylsilane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10593741
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58479-61-1
Formule moléculaire C16H19ClSi
Poids moléculaire (g/mol) 274.86
Numéro MDL MFCD00000497
Clé InChI MHYGQXWCZAYSLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butylchlorodiphenylsilane, tert-butyldiphenylchlorosilane, t-butyldiphenylchlorosilane, silane, chloro 1,1-dimethylethyl diphenyl, tert-butyl chloro diphenylsilane, t-butylchlorodiphenylsilane, tbdpscl, t-butyldiphenylsilyl chloride, tert-butyldiphenyl chlorosilane, unii-3beu48ui4e
CID PubChem 94078
Nom IUPAC tert-butyl-chloro-diphénylsilane
SMILES CC(C)(C)[Si](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butylchlorodiphenylsilane
Couleur Marron ou incolore à jaune
Densité 1.0600g/mL
Point d’ébullition 135°C (0.7 mmHg)
Point d’éclair 149°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3CSi(C6H5)2Cl
Indice de réfraction 1.5665 to 1.5685
Quantité 10 g
Merck Index 15, 1568
Gravité spécifique 1.06
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in non-protic solvents,e.g. aliphatic,or aromatic (chlorinated) hydrocarbons
Viscosité 16 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 274.86
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • tert-Butylchlorodiphenylsilane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.