Learn More
Méthyl tert-butyl éther, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
20.20€ - 392.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1634-04-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H12O |
Poids moléculaire (g/mol) | 88.15 |
Numéro MDL | MFCD00008812 |
Clé InChI | BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane |
CID PubChem | 15413 |
ChEBI | CHEBI:27642 |
Nom IUPAC | 2-méthoxy-2-méthylpropane |
SMILES | CC(C)(C)OC |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10772601
|
Thermo Scientific Acros
177042500 |
250 mL | Flacon en verre |
20.20€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10664672
|
Thermo Scientific Acros
177040010 |
1 L | Flacon en verre |
35.50€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10522011
|
Thermo Scientific Acros
177040025 |
2.5 L | Flacon en verre |
61.20€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10194373
|
Thermo Scientific Acros
177040100 |
10 L | Récipient en plastique |
220.00€
10L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10501422
|
Thermo Scientific Acros
177040250 |
25 L | Tambour métallique |
392.00€
25L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1634-04-4 | |
88.15 | |
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N | |
15413 | |
2-méthoxy-2-méthylpropane |
C5H12O | |
MFCD00008812 | |
tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane | |
CHEBI:27642 | |
CC(C)(C)OC |
Spécification
tert-Butyl methyl ether | |
99% | |
Blanc à jaune | |
54.0°C to 56.0°C | |
Authentique | |
1.3675 to 1.3695 | |
0.7404 | |
(CH3)3COCH3 | |
0.36 mPa.s (20°C) | |
0.01% Max. (Coulometric) | |
15, 6106 | |
Solubility in water: 51g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most organic solvents, unstable in acid solutions, soly of water in methyl-t-butyl ether : 1,5g/100g | |
CC(C)(C)OC | |
88.15 | |
CHEBI:27642 | |
99% |
-110.0°C | |
1634-04-4 | |
0.7404g/mL | |
−28°C | |
Poudre ou aiguilles | |
99% | |
C5H12O | |
MFCD00008812 | |
01, 381 | |
04,333 | |
tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane | |
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N | |
2-méthoxy-2-méthylpropane | |
15413 | |
88.15 | |
Pures |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS P
Provoque une irritation cutanée.
Liquide et vapeurs très inflammables.
GHS P Statement
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment. WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
- tert-Butyl methyl ether
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche