Learn More
Méthyl tert-butyl éther, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10772601
Méthyl tert-butyl éther, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10772601
250 mL, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Tambour métallique
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Code produit. 10772601
Marque: Thermo Scientific Acros 177042500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1634-04-4
Formule moléculaire C5H12O
Poids moléculaire (g/mol) 88.15
Numéro MDL MFCD00008812
Clé InChI BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropaneAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 15413
ChEBI CHEBI:27642
Nom IUPAC 2-méthoxy-2-méthylpropane
SMILES CC(C)(C)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl methyl ether
Point de fusion -110.0°C
Note relative au nom 99%
Couleur Blanc à jaune
Densité 0.7404g/mL
Point d’ébullition 54.0°C to 56.0°C
Quantité 250 mL
Point d’éclair −28°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Poudre ou aiguilles
Indice de réfraction 1.3675 to 1.3695
Plage de pourcentage du dosage 99%
Gravité spécifique 0.7404
Formule linéaire (CH3)3COCH3
Viscosité 0.36 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 381
Eau 0.01% Max. (Coulometric)
Fieser 04,333
Merck Index 15, 6106
Informations sur la solubilité Solubility in water: 51g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most organic solvents, unstable in acid solutions, soly of water in methyl-t-butyl ether : 1,5g/100g
Poids de la formule 88.15
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0464996 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/08/2024 Catalog Number177040025,177042500,177040010,177040100,17704024,177040250
Numéro de lotA0459084 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/01/2024 Catalog Number177040025,177042500,177040010,177040100,17704024,177040250
Numéro de lotA0454615 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number177040025,177042500,177040010,177040100,17704024,177040250
Numéro de lotA0450714 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number177040025,177042500,177040010,177040100,17704024,177040250
Numéro de lotA0395681 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number177040025,177042500,177040010,177040100,177040250
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • tert-Butyl methyl ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Méthyl tert-butyl éther, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals >