Learn More
Hydroperoxyde de tert-butyle, 70 % de solution dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
21.51€ - 528.63€
Identifiants chimiques
CAS | 75-91-2, 7732-18-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H10O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 90.12 |
Clé InChI | CIHOLLKRGTVIJN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tert-butyl hydroperoxide, tbhp, t-butyl hydroperoxide, tert-butylhydroperoxide, perbutyl h, t-butylhydroperoxide, cadox tbh, hydroperoxide, 1,1-dimethylethyl, 1,1-dimethylethyl hydroperoxide, terc. butylhydroperoxid |
CID PubChem | 6410 |
ChEBI | CHEBI:64090 |
Nom IUPAC | 2-hydroperoxy-2-méthylpropane |
SMILES | CC(C)(C)OO |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10703571
|
Thermo Scientific Acros
180340050 |
5 g | Flacon en plastique |
21.51€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10266090
|
Thermo Scientific Acros
180342500 |
250 g | Flacon en plastique |
46.03€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10347360
|
Thermo Scientific Acros
180345000 |
500 g | Flacon en plastique |
50.35€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10649103
|
Thermo Scientific Acros
180340025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
163.82€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11914761
|
Thermo Scientific Acros
180340100 |
10 kg | Récipient en plastique |
528.63€
10kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
75-91-2, 7732-18-5 | |
90.12 | |
tert-butyl hydroperoxide, tbhp, t-butyl hydroperoxide, tert-butylhydroperoxide, perbutyl h, t-butylhydroperoxide, cadox tbh, hydroperoxide, 1,1-dimethylethyl, 1,1-dimethylethyl hydroperoxide, terc. butylhydroperoxid | |
CHEBI:64090 | |
CC(C)(C)OO |
C4H10O2 | |
CIHOLLKRGTVIJN-UHFFFAOYSA-N | |
6410 | |
2-hydroperoxy-2-méthylpropane |
Spécification
tert-Butyl hydroperoxide | |
-2.8°C | |
0.9400g/mL | |
43°C | |
(CH3)3COOH | |
01,IV,1616 | |
15,1573 | |
tert-butyl hydroperoxide, tbhp, t-butyl hydroperoxide, tert-butylhydroperoxide, perbutyl h, t-butylhydroperoxide, cadox tbh, hydroperoxide, 1,1-dimethylethyl, 1,1-dimethylethyl hydroperoxide, terc. butylhydroperoxid | |
CIHOLLKRGTVIJN-UHFFFAOYSA-N | |
2-hydroperoxy-2-méthylpropane | |
6410 | |
4.1 mPa.s (20°C) | |
Liquide |
75-91-2, 7732-18-5 | |
Incolore | |
37.0°C (15.0 mmHg) | |
C4H10O2 | |
1.3860 to 1.3880 | |
01,88; 02,49; 03,37; 05,75; 06,81; 07,43; 08,62; 09,78; 10,64; 11,91; 12,88; 14,60; 15,55; 16,53; 17,56 | |
0.94 | |
Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in hydroxide solutions,soluble in most common organic solvents | |
CC(C)(C)OO | |
90.12 | |
CHEBI:64090 | |
90.12 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Mortel en cas d’inhalation.
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau / se doucher.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 200-915-7
- tert-Butyl hydroperoxide, 70% solution in water
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Peroxyde organique Type E et F
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H242-Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.