Learn More
Hydroperoxyde de tert-butyle, 70 % de solution dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10649103
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-91-2, 7732-18-5
Formule moléculaire C4H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 90.12
Clé InChI CIHOLLKRGTVIJN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl hydroperoxide, tbhp, t-butyl hydroperoxide, tert-butylhydroperoxide, perbutyl h, t-butylhydroperoxide, cadox tbh, hydroperoxide, 1,1-dimethylethyl, 1,1-dimethylethyl hydroperoxide, terc. butylhydroperoxid
CID PubChem 6410
ChEBI CHEBI:64090
Nom IUPAC 2-hydroperoxy-2-méthylpropane
SMILES CC(C)(C)OO
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl hydroperoxide
Point de fusion -2.8°C
Couleur Incolore
Densité 0.9400g/mL
Point d’ébullition 37.0°C (15.0 mmHg)
Point d’éclair 43°C
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (CH3)3COOH
Indice de réfraction 1.3860 to 1.3880
Quantité 2.5 kg
Beilstein 01,IV,1616
Fieser 01,88; 02,49; 03,37; 05,75; 06,81; 07,43; 08,62; 09,78; 10,64; 11,91; 12,88; 14,60; 15,55; 16,53; 17,56
Merck Index 15,1573
Gravité spécifique 0.94
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in hydroxide solutions,soluble in most common organic solvents
Viscosité 4.1 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 90.12
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • tert-Butyl hydroperoxide, 70% solution in water
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Peroxyde organique Type E et F
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H242-Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.