Learn More
Carbamate de tert-butyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
21.00€ - 133.67€
Identifiants chimiques
CAS 4248-19-5
Formule moléculaire C5H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 117.15
Clé InChI LFKDJXLFVYVEFG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme t-butyl carbamate, carbamic acid tert-butyl ester, boc amine, boc-amide, carbamic acid, 1,1-dimethylethyl ester, boc-nh2, tert-butylcarbamat, n-boc amine, boc-amine, tert butyl carbamate
CID PubChem 77922
Nom IUPAC Carbamate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10454643
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
173450010
1 g Flacon en verre
21.00€
1g
10568323
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
173450050
5 g Flacon en verre
40.40€
5g
11905471
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
173450250
25 g Flacon en verre
133.67€
25g
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
4248-19-5
117.15
t-butyl carbamate, carbamic acid tert-butyl ester, boc amine, boc-amide, carbamic acid, 1,1-dimethylethyl ester, boc-nh2, tert-butylcarbamat, n-boc amine, boc-amine, tert butyl carbamate
Carbamate de tert-butyle
C5H11NO2
LFKDJXLFVYVEFG-UHFFFAOYSA-N
77922
CC(C)(C)OC(=O)N
Spécification
tert-Butyl carbamate
4248-19-5
Authentique
C5H11NO2
03,II,26
Solubility in water: insoluble
CC(C)(C)OC(=O)N
117.15
117.15
Aiguilles
105.0°C to 109.0°C
Blanc à jaune
97.5% min. (GC)
H2NCO2C(CH3)3
t-butyl carbamate, carbamic acid tert-butyl ester, boc amine, boc-amide, carbamic acid, 1,1-dimethylethyl ester, boc-nh2, tert-butylcarbamat, n-boc amine, boc-amine, tert butyl carbamate
LFKDJXLFVYVEFG-UHFFFAOYSA-N
Carbamate de tert-butyle
77922
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 224-209-3
Identifiant produit
  • tert-Butyl carbamate