Learn More
Carbamate de tert-butyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | tert-Butyl carbamate |
Point de fusion | 105.0°C to 109.0°C |
Couleur | Blanc à jaune |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (GC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule linéaire | H2NCO2C(CH3)3 |
Beilstein | 03,II,26 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble |
Quantité | 25 g |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- tert-Butyl carbamate