Learn More
Tert-butanol99,5, %, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
44.70€ - 343.00€
Identifiants chimiques
CAS | 75-65-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H10O |
Poids moléculaire (g/mol) | 74.123 |
Numéro MDL | MFCD00004464 |
Clé InChI | DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol |
CID PubChem | 6386 |
ChEBI | CHEBI:45895 |
Nom IUPAC | 2-méthylpropan-2-ol |
SMILES | CC(C)(C)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10000730
|
Thermo Scientific Acros
107710010 |
1 L | Bouteille en plastique |
44.70€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10775361
|
Thermo Scientific Acros
107710025 |
2.5 L | Bouteille en plastique |
88.80€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10470364
|
Thermo Scientific Acros
107710100 |
10 L | Récipient en plastique |
343.00€
10L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
75-65-0 | |
74.123 | |
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N | |
6386 | |
2-méthylpropan-2-ol |
C4H10O | |
MFCD00004464 | |
tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol | |
CHEBI:45895 | |
CC(C)(C)O |
Spécification
tert-Butanol | |
75-65-0 | |
0.7800g/mL | |
11°C | |
Liquide après fusion | |
99.5% | |
0.78 | |
(CH3)3COH | |
3.35 mPa.s (30°C) | |
0.03% max. (K.F.) | |
tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol | |
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N | |
2-méthylpropan-2-ol | |
6386 | |
74.12 | |
Extra pur |
25.0°C to 25.5°C | |
Incolore | |
83.0°C | |
Authentique | |
1.3860 to 1.3880 | |
0.1% max. | |
C4H10O | |
MFCD00004464 | |
01, 379 | |
15, 1544 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether, acetone | |
CC(C)(C)O | |
74.123 | |
CHEBI:45895 | |
99.5% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Nocif en cas d’inhalation.
Liquide et vapeurs hautement inflammables.
Déclaration GHS P :
Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
EN CAS D’INHALATION : Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes. - Ne pas fumer.
Mise à la terre / liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
AVERTISSEMENT : Les informations fournies sur ce site Web ont été élaborées conformément à la réglementation de l’Union européenne (UE) et so
danger
- tert-Butanol
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche