Learn More
Tert-butanol99,5, %, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | tert-Butanol |
Point de fusion | 25.0°C to 25.5°C |
Couleur | Incolore |
Densité | 0.7800g/mL |
Point d’ébullition | 83.0°C |
Quantité | 1 L |
Point d’éclair | 11°C |
Spectre IR | Authentique |
Conditionnement | Bouteille en plastique |
Forme physique | Liquide après fusion |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
2401974 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | 107710100,107710010,107710025 |
2497683 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | 107710100,107710010,107710025 |
2230531 | Certificat d’analyse | 27/01/2025 | 107710100,107710010,107710025 |
2346570 | Certificat d’analyse | 27/01/2025 | 107710100,107710010,107710025 |
1999465 | Certificat d’analyse | 27/01/2025 | 107710100,107710010,107710025 |
Sécurité et traitement
- tert-Butanol
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.