Learn More
γ-terpinène, 97 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
47.40€ - 165.00€
Identifiants chimiques
CAS | 99-85-4, 10191-41-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H16 |
Poids moléculaire (g/mol) | 136.24 |
Numéro MDL | MFCD00001537 |
Clé InChI | YKFLAYDHMOASIY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | gamma-terpinene, p-mentha-1,4-diene, crithmene, moslene, gamma-terpinen, 1,4-p-menthadiene, 4-isopropyl-1-methyl-1,4-cyclohexadiene, 1,4-cyclohexadiene, 1-methyl-4-1-methylethyl, terpinene, alpha, .gamma.-terpinen |
CID PubChem | 7461 |
ChEBI | CHEBI:10577 |
Nom IUPAC | 1-méthyl-4-propan-2-ylcyclohexa-1,4-diène |
SMILES | CC1=CCC(=CC1)C(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10052650
|
Thermo Scientific Acros
207501000 |
100 mL | Flacon en verre |
47.40€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10750965
|
Thermo Scientific Acros
207505000 |
500 mL | Flacon en verre |
165.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
99-85-4, 10191-41-0 | |
136.24 | |
YKFLAYDHMOASIY-UHFFFAOYSA-N | |
7461 | |
1-méthyl-4-propan-2-ylcyclohexa-1,4-diène |
C10H16 | |
MFCD00001537 | |
gamma-terpinene, p-mentha-1,4-diene, crithmene, moslene, gamma-terpinen, 1,4-p-menthadiene, 4-isopropyl-1-methyl-1,4-cyclohexadiene, 1,4-cyclohexadiene, 1-methyl-4-1-methylethyl, terpinene, alpha, .gamma.-terpinen | |
CHEBI:10577 | |
CC1=CCC(=CC1)C(C)C |
Spécification
γ-Terpinene | |
99-85-4, 10191-41-0 | |
0.8470g/mL | |
51°C | |
96% min. (GC) | |
1.4720 to 1.477 | |
05, 128 | |
0.847 | |
Solubility in water: less than 1%. Other solubilities: miscible with alcohol,ether | |
CC1=CCC(=CC1)C(C)C | |
0.1 % max. dl-alpha tocopherol | |
7461 | |
136.24 | |
Poudre ou cristaux |
Stabilized | |
Blanc | |
182°C | |
Authentique | |
C10H16 | |
MFCD00001537 | |
14, 9170 | |
gamma-terpinene, p-mentha-1,4-diene, crithmene, moslene, gamma-terpinen, 1,4-p-menthadiene, 4-isopropyl-1-methyl-1,4-cyclohexadiene, 1,4-cyclohexadiene, 1-methyl-4-1-methylethyl, terpinene, alpha, .gamma.-terpinen | |
YKFLAYDHMOASIY-UHFFFAOYSA-N | |
1-méthyl-4-propan-2-ylcyclohexa-1,4-diène | |
136.24 | |
CHEBI:10577 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Liquide et vapeurs inflammables.
Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION :Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin.
Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation.
- Ne pas fumer.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 202-794-6
- y-Terpinene, stabilized
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P331-NE PAS faire vomir.
RUO – Research Use Only