Learn More
γ-terpinène, 97 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10052650
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-85-4, 10191-41-0
Formule moléculaire C10H16
Poids moléculaire (g/mol) 136.24
Numéro MDL MFCD00001537
Clé InChI YKFLAYDHMOASIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme gamma-terpinene, p-mentha-1,4-diene, crithmene, moslene, gamma-terpinen, 1,4-p-menthadiene, 4-isopropyl-1-methyl-1,4-cyclohexadiene, 1,4-cyclohexadiene, 1-methyl-4-1-methylethyl, terpinene, alpha, .gamma.-terpinen
CID PubChem 7461
ChEBI CHEBI:10577
Nom IUPAC 1-méthyl-4-propan-2-ylcyclohexa-1,4-diène
SMILES CC1=CCC(=CC1)C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau γ-Terpinene
Note relative au nom Stabilized
Couleur Blanc
Densité 0.8470g/mL
Point d’ébullition 182°C
Point d’éclair 51°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4720 to 1.477
Quantité 100 mL
Beilstein 05, 128
Merck Index 14, 9170
Gravité spécifique 0.847
Informations sur la solubilité Solubility in water: less than 1%. Other solubilities: miscible with alcohol,ether
Stabilisateur 0.1 % max. dl-alpha tocopherol
Poids de la formule 136.24
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • y-Terpinene, stabilized
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P331-NE PAS faire vomir.