Learn More
Cole-Parmer™ Nettoyant Terg-A-Zyme™
Utilisez ces nettoyants de qualité supérieure sur le verre, le métal, le plastique, le caoutchouc et d’autres matériaux durs dans vos procédés de nettoyage critiques. Le nettoyant Terg-A-Zyme™ se rince complètement sans résidus interférents.
Marque:  Cole-Parmer™ 17777-05
73.62 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "24127" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11787168
  • 78.80€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Utilisez ces nettoyants de qualité supérieure sur le verre, le métal, le plastique, le caoutchouc et d’autres matériaux durs dans vos procédés de nettoyage critiques. Le nettoyant Terg-A-Zyme™ se rince complètement sans résidus interférents.
Le nettoyant pour poudre blanche est sûr, inodore et conforme à la FDA.
  • Le nettoyant Terg-A-Zyme combine l’Alconox d’origine ; puissance avec les enzymes protéiques.
  • ALCONOX et ALCONOX sont des marques déposées d’ALCONOX Inc.
Spécification
Spécification
Nettoyant Terg-A-Zyme
Conforme FDA
Pour l’élimination de protéines
1 de chaque
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: sodium tripolyphosphate
Nom du produit
Cole-Parmer™ Nettoyant Terg-A-Zyme™ > Poids : 1,8kg